Imprimer
Acide molybdophosphorique hydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
431400-10G 431400-50G
431400-10GEA 0 EUR
431400-10G 431400-50G
Acide molybdophosphorique hydraté, Supelco®
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Poids moléculaire: 1843.27 g/mol
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,07498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&vid=f8f3351423346c386864e8e79e025bbb8578de04&prid=web&clid=SAPDAM