Imprimer
(S)-(-)-Éthyle lactate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
118660010 118660025 118660100 118662500
ACRO118660010EA 92.6 EUR
ACRO118660010 ACRO118660025 ACRO118660100 ACRO118662500
(S)-(-)-Éthyle lactate 97%
(S)-(-)-Éthyle lactate
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 154 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,034 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,03850
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 1.03 to 1.038
Non-volatile matter ≤0.01 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Acidity ≤0.1 % (as lactic acid)