Imprimer
(R)-(+)-Lactate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-2-Hydroxypropionate de méthyle
414490050 414490250
ACRO414490050EA 147 EUR
ACRO414490050 ACRO414490250
(R)-(+)-Lactate de méthyle 98%
(R)-(+)-Lactate de méthyle
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Densité: 1,09 g/cm³
Point éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004517
Numéro CAS: 17392-83-5
EINECS: 241-420-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Optical rotation +6.5° to +10.5° (20°C, 589 nm) (neat)