Imprimer
Acide molybdophosphorique hydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00532.0025 1.00532.0100
1.00532.0025EA 177 EUR
1.00532.0025 1.00532.0100
Acide molybdophosphorique hydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide molybdophosphorique hydraté
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Poids moléculaire: 1843.27 g/mol
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN: 3260
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,07498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 78 - 90 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 1825.28 g/mol (anhydrous substance)
Bulk Density 980 kg/m3
pH (H2O) strongly acid