Acide molybdophosphorique hydraté ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
CAS No.: 51429-74-4
Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O
Formula Weight: 1825.25(anhy)
Physical Form: Granular
Density: 3.15
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Yellow
Melting Point: 78-90°
Merck Reference: 14,7342
UN No.: 3085
MDL No.: MFCD00149913
Formule:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Poids moléculaire: 1843.27 g/mol Point de fusion: 78…90 °C Densité: 3.15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149913 Numéro CAS: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN: 3085 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,7342 |