Imprimer
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol 97%, ee 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-(-)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane, (2R)-(-)-3-Chloropropane-1,2-diol
L18555.06 L18555.14
L18555.06EA 91.5 EUR
L18555.06 L18555.14
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol 97%, ee 98%
(R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 97% CAS No.: 57090-45-6 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(279°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 2202928 Optical Rotation: -0.9°(neat) UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00135169
Formule: ClCH₂CHOHCH₂OH
Poids moléculaire: 110.54 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C
Densité: 1.322
Point éclair: 137 °C (279 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135169
Numéro CAS: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1 III