Imprimer
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
91928-1G 91928-5G
91928-1GEA 72.5 EUR
91928-1G 91928-5G
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté, Supelco®
2',4',6'-Trihydroxyacétophénone monohydraté
Formule: C₈H₈O₄·1H₂O
Point d'ébullition: 394 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 216…218 °C
Numéro MDL: MFCD00149091
Numéro CAS: 207-556-5
EINECS: 207-556-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7905c477f778a9e97c80264f1dcb6a0195bcaade&vid=e1467b622543b5e172d123adcfd62219a1f03745&prid=web&clid=SAPDAM