Acide gallique monohydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆O₅·1H₂O Point éclair: 250 °C (closed cup) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149098 Numéro CAS: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (120°C) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with NaOH | ≥99 % (On dry substance) |