Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES), Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
1.06126.0025EA 50.8 EUR
1.06126.0025 1.06126.0250 1.06126.9010 1.06126.1000
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES), Millipore®
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Indice Merck: 13,05929