Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) acide libre ≥98%, crystallin, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
4014-07EA 8494.44 EUR
4014-07 4014-02 4014-04
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) acide libre ≥98%, crystallin, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Buffer for liquid chromatography and other molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Poids moléculaire: 213.25 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Indice Merck: 13,05929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Product Information (not a specification):
pKa at 20 degrees C = 6.15