Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Point de fusion: > 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149409 Numéro CAS: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Indice Merck: 13,05929 |