Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
A16104.14 A16104.22 A16104.36
A16104.14EA 36.4 EUR
A16104.14 A16104.22 A16104.36
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) ≥98%
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Purity: 98% CAS No.: 145224-94-8 Molecular Formula: C6H13NO4S.H2O Formula Weight: 213.26 (195.24anhy) Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: ca 308° dec. Beilstein Reference: 141319 Merck Reference: 14,5902 MDL No.: MFCD00149409
Good's buffer
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Poids moléculaire: 213.25 g/mol
Point de fusion: ∼ 308 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Indice Merck: 13,05929