Imprimer
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 2-morpholinoéthanesulfonique monohydraté
327761000 327760025 327765000
ACRO327761000EA 218 EUR
ACRO327761000 ACRO327760025 ACRO327765000
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES) 99+% pour biochimie
Acide β-morpholinoéthanesulfonique monohydraté (MES)
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Poids moléculaire: 213.25 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149409
Numéro CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Indice Merck: 13,05929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 8.0 to 9.0 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %