Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): L(+)-Lysine HCl, (S)-(+)-Lysine chlorhydrate, H-Lys-OH.HCl, (S)-(+)-Lysine monochlorhydrate, L(+)-Lysine chlorhydrate, (S)-(+)-Lysine HCl
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16018.0100 8.16018.0500
8.16018.0100EA 55.6 EUR
8.16018.0100 8.16018.0500
L(+)-Lysine monochlorhydrate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Poids moléculaire: 182.65 g/mol
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 263 - 264 °C
Molar Mass 182.64 g/mol
Bulk Density 360 kg/m3
pH 5.5 - 6.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)