β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) hydrate 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₃NO₄S·xH₂O Point de fusion: 243 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149409 Numéro CAS: 1266615-59-1 EINECS: 224-632-3 Indice Merck: 13,05929 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤9.0 % (K.F.) |
Solubility | (5 % w/v in water) Clear colorless |
UV | at 260 nm A: ≤0.05 |
pH | 2.5 to 4.0 (1 % in water at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % (On dry substance) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |