Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4400-1 4400-100
4400-1EA 181 EUR
4400-1 4400-100
L(+)-Lysine monochlorhydrate, Millipore®
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9