Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté pour HPLC
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
CAS No.: 207605-40-1
Molecular Formula: C5H11NaO3S.H2O
Formula Weight: 192.21 (174.19anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 3725147
Ion pair reagent
Formule:
C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007541 Numéro CAS: 207605-40-1 EINECS: 245-208-4 |