Imprimer
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté 98+% pour HPLC
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
423200250 423201000
ACRO423200250EA 311 EUR
ACRO423200250 ACRO423201000
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté 98+% pour HPLC
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 192.21 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.0 %