Imprimer
D(-)-Lysine monochlorhydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
243080010 243080100 243080500
ACRO243080010EA 49.4 EUR
ACRO243080010 ACRO243080100 ACRO243080500
D(-)-Lysine monochlorhydraté 99+%
D(-)-Lysine monochlorhydraté
Formule: C₆H₁₅ClN₂O₂
Point de fusion: 266 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012920
Numéro CAS: 7274-88-6
EINECS: 230-691-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.5 %
Specific optical rotation -19° to -22° (20°C, 589 nm) (c=5, 5 N HCl)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm