Imprimer
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15898.22 A15898.36
A15898.22EA 71.8 EUR
A15898.22 A15898.36
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ≥98%
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Purity: 98% CAS No.: 20624-25-3 Molecular Formula: C5H10NNaS2.3H2O Formula Weight: 225.31 (171.28anhy) Melting Point: 94-102° Beilstein Reference: 3920507 Merck Reference: 14,3378 MDL No.: MFCD00150617
Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Point de fusion: 94…102 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,3378