Imprimer
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté
33379.22 33379.36
33379.22EA 76 EUR
33379.22 33379.36
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ACS
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
CAS No.: 20624-25-3 Molecular Formula: (C2H5)2NCS2Na.3H2O Formula Weight: 225.31 (171.28anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 94-102° Beilstein Reference: 3920507 Merck Reference: 14,3378 MDL No.: MFCD00150617
Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Poids moléculaire: 225.31 g/mol
Point de fusion: 94…102 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,3378