Imprimer
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté
424311000 424315000
ACRO424311000EA 89.1 EUR
ACRO424311000 ACRO424315000
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ACS
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Point de fusion: 95…98,5 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,03443
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Sensitivity (to Copper) Passes test
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)