Imprimer
Cuivre (II) sulfate 0.1 M CuSO4 solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 190 EUR
35185-1L 35185-6X1L
Cuivre (II) sulfate 0.1 M CuSO4 solution volumétrique, Fluka™
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Point d'ébullition: >100 °C (1,013 hPa)
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001