Imprimer
Argent nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MC302326.0500 MC302326.1000 MC302326.2500 MC302326.6010
PRLSMC302326.0500EA 107 EUR
PRLSMC302326.0500 PRLSMC302326.1000 PRLSMC302326.2500 PRLSMC302326.6010
Argent nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Poids moléculaire: 169.87 g/mol
Point d'ébullition: 444
Point de fusion: 210
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM