Imprimer
Argent nitrate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
MC303336.1000 MC303336.2500
PRLSMC303336.1000EA 106 EUR
PRLSMC303336.1000 PRLSMC303336.2500
Argent nitrate 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Argent nitrate
Formule: AgNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003414
Numéro CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM