Imprimer
Etain (IV) chlorure 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrachlorure d'etain
378201000 378208000
378201000.EA 94.4 EUR
378201000. 378208000.
Etain (IV) chlorure 1 mol/l dans le dichloromethane, AcroSeal®
Etain (IV) chlorure
Formule: Cl₄Sn
Poids moléculaire: 260.52 g/mol
Point d'ébullition: 114
Point de fusion: -33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 2922
Indice Merck: 12,08929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M