Imprimer
Calcium acétate xhydraté FCC, DAC, très pur, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium acétate hydraté
1.02052.1000 1.02052.9029
1.02052.1000EA 307 EUR
1.02052.1000 1.02052.9029
Calcium acétate xhydraté FCC, DAC, très pur, SAFC®
Calcium acétate xhydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Poids moléculaire: 176.18 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9