Sodium hydroxyde 2 M NaOH (2N) ≥99.5% solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
NaOH Point d'ébullition: 105…140 °C (1,013 hPa) Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Assay | 1.996 - 2.004 mol/l |
Calibrated Against | potassium hydrogen phthalate |
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |