Potassium hydroxyde 0.23 mol/l (0.23 N) en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMPTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
KOH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...