Imprimer
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Permanganate de potassium
7057.1000EA 52.8 EUR
7057.1000 7057.2500
Potassium permanganate 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (N) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 10 ppm
Sulfate (SO4) max. 20 ppm