Imprimer
Potassium permanganate 0.0025 mol/l (0.0125 N) aqueous solution
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Permanganate de potassium
MC309382.0100 MC309382.1000
PRLSMC309382.0100EA 32.6 EUR
PRLSMC309382.0100 PRLSMC309382.1000
Potassium permanganate 0.0025 mol/l (0.0125 N) aqueous solution
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Poids moléculaire: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,07824