Imprimer
Sodium chlorure solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
35616.AP 35616.K2
35616.APEA 46.1 EUR
35616.AP 35616.K2
Sodium chlorure solution standardisée 0.1 N en solution aqueuse
Sodium chlorure
CAS No.: 7647-14-5 Molecular Formula: NaCl Formula Weight: 58.44 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003477
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599