Potassium iodate/-iodure (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N aqueous solution Stabilised Volumetric
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Résultats des tests de spécification
Titre (Potassium iodate) | 0,7126 - 0,7140 g/l |