Imprimer
Solution étalon de zirconium: 1000 mg/l Zr dans acide nitrique dilué (de ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456402SEA 399 EUR
456402S 456404U
Solution étalon de zirconium: 1000 mg/l Zr dans acide nitrique dilué (de ZrO(NO₃)₂) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de zirconium
ZrO(NO₃)₂ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.