Solution étalon d'étain: 1000 mg/l Sn dans acide nitrique dilué avec acide fluorhydrique (max. 1%) (de Sn) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sn dans HNO₃ tr. HF
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.