Solution étalon de zinc: 10000 mg/l Zn dans acide nitrique dilué (de Zn) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Zn dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.