Imprimer
Solution étalon d'yttrium: 10000 mg/l Y dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® ARISTAR®
456374YEA 791 EUR
456374Y 456372G
Solution étalon d'yttrium: 10000 mg/l Y dans acide nitrique dilué (de Y₂O₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Y₂O₃ dans HNO₃ 2-5%
Traceable to SRM from NIST, tested in an ISO Guide 34 / ISO17025 accredited laboratory.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Informations de livraison: Livré avec un certificat d'analyse.