Imprimer
Solution étalon d'yttrium, 1000 mg/L Y en dil. acide nitrique (à partir de Y₂O₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456362EEA 124.8 EUR
456362E 456364G
Solution étalon d'yttrium, 1000 mg/L Y en dil. acide nitrique (à partir de Y₂O₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'yttrium
Y₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Livré avec un certificat d'analyse.