Solution étalon d'ytterbium, 10000 mg/L Yb en dil. acide nitrique (de Yb₂O₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Livré avec un certificat d'analyse.