Imprimer
Ytterbium standard solution, 1000 mg/L Yb in 5% nitric acid (de Yb₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
89890.AE 89890.AP
89890.AEEA 51.9 EUR
89890.AE 89890.AP
Ytterbium standard solution, 1000 mg/L Yb in 5% nitric acid (de Yb₂O₃) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'ytterbium
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Certifications: Traçabilité NIST.