Imprimer
Ytterbium standard solution, 10000 mg/L Yb in 5% nitric acid (de Yb₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14439.AE 14439.AP
14439.AEEA 198 EUR
14439.AE 14439.AP
Ytterbium standard solution, 10000 mg/L Yb in 5% nitric acid (de Yb₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'ytterbium
Molecular formula: Yb₂O₃ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011286
Certifications: Traçabilité NIST.