Imprimer
Solution étalon de titane, 1000 mg/L Ti dans l'eau avec de l'acide fluorhydrique (max. 1 %) (à partir de (NH4)2TiF6) Norme ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456262BEA 142 EUR
456262B 456264D
Solution étalon de titane, 1000 mg/L Ti dans l'eau avec de l'acide fluorhydrique (max. 1 %) (à partir de (NH4)2TiF6) Norme ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de titane
(NH₄)₂ TiF₆ dans H₂O tr. HF.
Conforme aux matériaux de référence standard NIST, testé dans un laboratoire accrédité par le guide ISO 34/ISO17025
Livré avec un certificat d'analyse.