Imprimer
SOlution étalon de thallium: 10000 mg/l Tl dans acide nitrique dilué (de Tl) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456172AEA 379 EUR
456172A 456174C
SOlution étalon de thallium: 10000 mg/l Tl dans acide nitrique dilué (de Tl) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium
Tl dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec certificat d'analyse.