Imprimer
Terbium standard solution, 1000 mg/L Tb in 5% nitric acid (de Tb₄O₇) Specpure® étalon pour SAA
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88110.AE 88110.AP
88110.AEEA 56.7 EUR
88110.AE 88110.AP
Terbium standard solution, 1000 mg/L Tb in 5% nitric acid (de Tb₄O₇) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de terbium
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Certifications: Traçabilité NIST.