Imprimer
Solution étalon de terbium: 1000 mg/l Tb dans acide nitrique dilué (de Tb₄O₇) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456142REA 167.4 EUR
456142R 456144T
Solution étalon de terbium: 1000 mg/l Tb dans acide nitrique dilué (de Tb₄O₇) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de terbium
Tb₄O₇ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.