Imprimer
Solution étalon de tellure: 1000 mg/l Te dans acide chlorhydrique 20% (de Te) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456122NEA 339 EUR
456122N 456124P
Solution étalon de tellure: 1000 mg/l Te dans acide chlorhydrique 20% (de Te) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tellure
Te dans HCl 20%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.