Imprimer
Tellurium standard solution, 1000 mg/L Te in 5% nitric acid (de Te) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44632.AD 44632.AE 44632.AP
44632.ADEA 97.5 EUR
44632.AD 44632.AE 44632.AP
Tellurium standard solution, 1000 mg/L Te in 5% nitric acid (de Te) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de tellure
Molecular Formula: Te in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134062
Certifications: Traçabilité NIST.