Imprimer
Solution étalon de strontium, 1000 mg/L Sr dans de l'acide nitrique dilué (à partir de Sr(NO₃)₂) Étalon ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
456062SEA 155 EUR
456062S 456064U
Solution étalon de strontium, 1000 mg/L Sr dans de l'acide nitrique dilué (à partir de Sr(NO₃)₂) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de strontium
Sr(NO₃)₂ dans HNO₃ 2 à 5%.
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.