Solution étalon de samarium, 1000 mg/L Sm en dil. acide nitrique (de Sm2O3) Norme ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Sm₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.