Solution étalon de rhodium: 1000 mg/l Rh dans acide chlorhydrique 10% (de RhCl₃) ARISTAR® étalon pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RhCl₃.3H₂O dans HCl 10%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.